Calciumsulfat Dihydrat 98% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Pflaster Paris
ACRO448031000EA 46.3 CHF
ACRO448031000 ACRO448035000
Calciumsulfat Dihydrat 98% für die Biochemie
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %