Bismut(III)bromid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
447770250 447771000
ACRO447770250EA 83.7 CHF
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismut(III)bromid 97%
Bismut(III)bromid
Formel: BiBr₃
MW: 448.69 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 218
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01299
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %