Benzylalkohol ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 148 CHF
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Benzylalkohol ACS
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.044 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %