Kaliumhydrogensulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Kaliumbisulfat
ACRO447610025EA
208
CHF
ACRO447610025
ACRO447610100
ACRO447615000
Kaliumhydrogensulfat 99%, reinst
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ MW: 136,17 g/mol Melting Pt: 214 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 UN: 2509 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |