Kaliumhydrogencarbonat 99.5% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
448010025 448015000
ACRO448010025EA 197 CHF
ACRO448010025 ACRO448015000
Kaliumhydrogencarbonat 99.5% für die Biochemie
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm