Kaliumthiocyanat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium rhodanide
448000010 448002500
ACRO448000010EA 282 CHF
ACRO448000010 ACRO448002500
Kaliumthiocyanat 99% für die Biochemie
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Melting Pt: 170…179 °C
Dichte: 1.886 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
Merck Index: 12,07866
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %