Bismut(III)nitrat Pentahydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
447561000 447565000
ACRO447561000EA 73.8 CHF
ACRO447561000 ACRO447565000
Bismut(III)nitrat Pentahydrat ACS
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %