Magnesiumnitrat Hexahydrat, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
447540010
447540050
447540250
ACRO447540010EA
56.3
CHF
ACRO447540010
ACRO447540050
ACRO447540250
Magnesiumnitrat Hexahydrat, extra_pure
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256.41 g/mol Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg) Melting Pt: 89 °C Flash-Pt: 93.3 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS-Nummer: 13446-18-9 Merck Index: 13,05697 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 98 to 102 % |
pH | 5 to 8.2 (5 % in water) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |