Natriumperchlorat, wasserfrei ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
447420025
447421000
447425000
ACRO447420025EA
560
CHF
ACRO447420025
ACRO447421000
ACRO447425000
Natriumperchlorat, wasserfrei ACS
Sodium perchlorate
Formel:
ClNaO₄ Melting Pt: 482 °C Dichte: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003480 CAS-Nummer: 7601-89-0 UN: 1502 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Titration Argentimetric | 98.0 to 102.0 % |
pH | 6.0 to 8.0 (5% solution at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.02 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.05 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |