Xylol (Isomerengemisch) mit Ethylbenzol 99%, AcroSeal® für die Biochemie, für die Histologie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethylbenzol
447240025.EA 71.5 CHF
447240025. 447240010.
Xylol (Isomerengemisch) mit Ethylbenzol 99%, AcroSeal® für die Biochemie, für die Histologie
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % Mixture of isomers + Ethylbenzene
GC ≤25 % Ethylbenzene
GC ≤0.1 % Benzene
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %