n-Heptan 99%, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: high purity solvents
447070010 447070025
447070010.EA 71.1 CHF
447070010. 447070025.
n-Heptan 99%, AcroSeal® für die Biochemie
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0.683 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %