1,4-Dioxan 99% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
447060025.EA 178 CHF
447060025. 447060010.
1,4-Dioxan 99% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 295 nm A: ≤0.05
UV at 250 nm A: ≤0.5
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)