Magnesiumnitrat Hexahydrat für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
446830025
446835000
ACRO446830025EA
233
CHF
ACRO446830025
ACRO446835000
Magnesiumnitrat Hexahydrat für die Biochemie
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg) Melting Pt: 89 °C Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 93.3 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS-Nummer: 13446-18-9 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98 to 102 % |
pH | 5.0 to 8.2 (at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.0005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Barium (Ba) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |