2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
446740010 446740050
ACRO446740010EA 230 CHF
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (.8 mmHg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01691538
CAS-Nummer: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %