Benzonitril für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446910010 446911000
ACRO446910010EA 265 CHF
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril für die HPLC
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Siedepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %