Kaliumnitrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 116 CHF
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Kaliumnitrat 99%, rein
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Siedepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 334 °C
Dichte: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %