Lithiumcarbonat 98+% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446320010 446322500
ACRO446320010EA 212 CHF
ACRO446320010 ACRO446322500
Lithiumcarbonat 98+% analysis_for
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Melting Pt: 720 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
Merck Index: 13,05549
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)