Ammoniumbromid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO446315000EA
67.9
CHF
ACRO446315000
ACRO446310025
Ammoniumbromid ACS
Ammonium bromide
Formel:
H₄BrN MW: 97,94 g/mol Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg) Melting Pt: 452 °C (Subl.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011419 CAS-Nummer: 12124-97-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Sulfated ash | ≤0.01 % |
Titration Argentimetric | ≥99.0 % |
pH | 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Iodide (I) | (Limit about 0.005 %) Passes test |
Bromate (BrO3) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Barium (Ba) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |