Triisopropylsilan 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
446171000.EA 139 CHF
446171000.
Triisopropylsilan 98%, AcroSeal®
Triisopropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
MW: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C (35 mmHg)
Dichte: 0,773 g/cm³
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009657
CAS-Nummer: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %