Triethylsilan 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
446160010
446161000
446160010.EA
970
CHF
446160010.
446161000.
Triethylsilan 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Formel:
C₆H₁₆Si Siedepunkt: 107…108 °C (760 mmHg) Melting Pt: -156.9 °C Dichte: 0.72 g/cm³ Flash-Pt: –3 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009018 CAS-Nummer: 617-86-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |