Phenylmagnesiumbromid 1.6 M CPME, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
445961000
445968000
445961000.EA
105
CHF
445961000.
445968000.
Phenylmagnesiumbromid 1.6 M CPME, AcroSeal®
Phenylmagnesium bromide
Formel:
C₆H₅BrMg MW: 181.31 g/mol Flash-Pt: –1 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000038 CAS-Nummer: 100-58-3 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 1.50 to 1.70 M |