Bis(2-bromethyl)ether 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
445860050 445860250
ACRO445860050EA 69.2 CHF
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromethyl)ether 90%
Bis(2-bromethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
Siedepunkt: 92…93 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,845 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039196
CAS-Nummer: 5414-19-7
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %