E/E absolute 99.8% HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
445740010 445740025
ACRO445740010EA 153 CHF
ACRO445740010 ACRO445740025
E/E absolute 99.8% HPLC
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –114 °C
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)