Tetramethylsilan ACS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
445900250
445901000
ACRO445900250EA
46.8
CHF
ACRO445900250
ACRO445901000
Tetramethylsilan ACS für die Kernresonanzspektroskopie
Tetramethylsilan
Formel:
C₄H₁₂Si Siedepunkt: 26…28 °C (760 mmHg) Melting Pt: –99 °C Dichte: 0.64 g/cm³ Flash-Pt: –27 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008274 CAS-Nummer: 75-76-3 UN: 2749 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |