4-Amino-3-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 314 CHF
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₇BN₂O₄
MW: 181,9418 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437851
CAS-Nummer: 89466-07-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure