Bortrifluorid-Methanol-Komplex 12% 1.5 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
445271000 445278000
445271000.EA 67.2 CHF
445271000. 445278000.
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 12% 1.5 M in Methanol, AcroSeal®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)