Kaliumcyclopropyltrifluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
444870010 444870050
ACRO444870010EA 105 CHF
ACRO444870010 ACRO444870050
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat 97%
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat
Formel: C₃H₅BF₃K
Melting Pt: 348…350 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265031
CAS-Nummer: 1065010-87-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure