4-Iod-o-anisidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 159 CHF
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iod-o-anisidin 97%
4-Iod-o-anisidin
Formel: C₇H₈INO
MW: 249,490 g/mol
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044438
CAS-Nummer: 338454-80-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure