Salpetersäure 60% in Wasser, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO444400050EA 106 CHF
ACRO444400050
Salpetersäure 60% in Wasser, technische Qualität
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59 to 63 %