Diethylether stabilisiert, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
ACRO444260050EA 130 CHF
ACRO444260050
Diethylether stabilisiert, technische Qualität
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0,714 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.713 to 0.716 kg/l
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT