Xylol (Isomerengemisch), technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethylbenzol
ACRO444240050EA 58.5 CHF
ACRO444240050
Xylol (Isomerengemisch), technische Qualität
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.860 to 0.875 kg/l
GC ≥98.5 % (Mixture of isomers)