Ethylenglycol, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
444230010 444230050
ACRO444230010EA 33 CHF
ACRO444230010 ACRO444230050
Ethylenglycol, technische Qualität
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1,113 g/cm³
Flash-Pt: 116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %