4-Amino-2-chlorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
443880100
ACRO443880100EA 159 CHF
ACRO443880100
4-Amino-2-chlorbenzonitril 99%
4-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035926
CAS-Nummer: 20925-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 118 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %