Aceton, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
444150050 444150250
ACRO444150050EA 83.7 CHF
ACRO444150050 ACRO444150250
Aceton, technical
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %