Picolinamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
443360100 443360500
ACRO443360100EA 105 CHF
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamid 98%
Picolinamid
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (2.7kPa)
Melting Pt: 106…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023483
CAS-Nummer: 1452-77-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %