Methyl-2-pyrazincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
443170010
443170050
ACRO443170010EA
25.6
CHF
ACRO443170010
ACRO443170050
Methyl-2-pyrazincarboxylat 97%
Methyl-2-pyrazincarboxylat
Formel:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Melting Pt: 59.5…61.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS-Nummer: 6164-79-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
GC | ≥96.0 % |