n-Pentan, dry_extra over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Pentane
442990010 442991000
442990010.EA 140 CHF
442990010. 442991000.
n-Pentan, dry_extra over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0.626 g/cm³
Flash-Pt: –49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %