Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 113 CHF
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.61 g/mol
Melting Pt: 118…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043270
CAS-Nummer: 13031-60-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %