2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
442550050 442550250
ACRO442550050EA 98.5 CHF
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin 97%
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Siedepunkt: 210…212 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 36…38 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00023199
CAS-Nummer: 4472-44-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %