1-Benzyloxy-4-brombenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100
442460500
ACRO442460100EA
51.5
CHF
ACRO442460100
ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-brombenzol 97%
1-Benzyloxy-4-brombenzol
Formel:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263,13 g/mol Siedepunkt: 166…167 °C (4Torr) Melting Pt: 62…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00028016 CAS-Nummer: 6793-92-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥96.0 % |