3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
441890010 441890050
ACRO441890010EA 68.7 CHF
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Melting Pt: 160…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143161
CAS-Nummer: 350-29-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %