9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
441440010
441440050
ACRO441440010EA
96.7
CHF
ACRO441440010
ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₉H₂₂BNO₂ MW: 307,20 g/mol Melting Pt: 151.7…152.4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16294552 CAS-Nummer: 1217891-71-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 154 °C |
HPLC | ≥96.0 % |