O-Benzyl-L-serine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ser(Bzl)-OH
440930050 440930250
ACRO440930050EA 122 CHF
ACRO440930050 ACRO440930250
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Melting Pt: 210…213 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065937
CAS-Nummer: 4726-96-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥98.5 %
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)