Polymethylhydrosiloxan trimethylsilyl terminated
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 45.2 CHF
ACRO440100250 ACRO440101000
Polymethylhydrosiloxan trimethylsilyl terminated
Polymethylhydrosiloxan, kinematische Viskosität 30 cSt (25°C)
Formel: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Siedepunkt: ∼140 °C (0.003 hPa)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1.006 g/cm³
Flash-Pt: 204 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084478
CAS-Nummer: 63148-57-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt