(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010 439320050
ACRO439320010EA 114 CHF
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 181…182 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.993 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788748
CAS-Nummer: 104641-59-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)