Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
439150010 439150050
ACRO439150010EA 66.6 CHF
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Formel: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
MW: 815.224 g/mol
Melting Pt: 170…178 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07369799
CAS-Nummer: 811862-77-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %