Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
439111000.EA
121
CHF
439111000.
Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride
Formel:
C₂₁H₄₆AlLiO₃ MW: 380,52 g/mol Dichte: 0,904 g/cm³ Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012222 CAS-Nummer: 79172-99-9 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 0.40 to 0.60 M |