(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
438890010 438890050
ACRO438890010EA 215 CHF
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212875
CAS-Nummer: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %