Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
438741000.EA 210 CHF
438741000.
Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
Pentafluorophenylmagnesium bromide
Formel: C₆BrF₅Mg
MW: 271,267 g/mol
Dichte: 0,86 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015720
CAS-Nummer: 879-05-0
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown to black Liquid
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M