FMOC isothiocyanate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulphanylidenemethylidene)carbamate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, Fmoc-Isothiocyanate
438660010 438660050
ACRO438660010EA 137 CHF
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Formel: C₁₆H₁₁NO₂S
Melting Pt: 44…45 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01861169
CAS-Nummer: 199915-38-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)